Learn More
Molecular Probes™ Oregon Green™ 488 Azide (Oregon Green™ 6-Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammonium Salt), 6-isomer
Code produit. 10688375
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10688375
Marque: Molecular Probes™ O10180
Azoture Oregon Green™ 488 (Oregon Green™ 6-carboxamido-(6-azidohexanyl), sel de triéthylammonium), 6-isomère
L’azoture vert fluorescent Oregon Green™ 488 réagit avec les alcynes terminaux via une réaction clic catalysée par du cuivre. En plus d’être une alternative brillante et photostable à utiliser pour la cytométrie en flux, la microscopie et HCS. Oregon Green™ 488 peut également servir d’haptène bio-orthogonal ou biologiquement unique dans les applications nécessitant une amplification du signal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Solide
Quantité 0,5 mg
Type de produit Azoture
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Contenu et stockage Conserver à ≤-20°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Réactivité chimique Alcyne
Méthode de détection Fluorescent
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de système Click-iT™
Groupement de réactifs Amine, azoture
Marqueur ou colorant Oregon Green™ 488
Type d’étiquette Colorants classiques
Couleur Vert
Gamme de produits Molecular Probes, Oregon Green
Émission 524
Excitation 496