Learn More
Mélange de pesticides de l'Oregon 3 600 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314520 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314520 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000233AL
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5
Noms d’analytes ou de composants Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Flonicamid 593.9 μg/mL∣Pyridaben 593.9 μg/mL∣Fipronil 600.4 μg/mL∣Oxamyl 600.4 μg/mL∣Hexythiazox 600.8 μg/mL∣Methiocarb 600.8 μg/mL∣Aldicarb 602.6 μg/mL∣Methomyl 604.3 μg/mL∣Thiacloprid 604.3 μg/mL∣Thiamethoxam 610.4 μg/mL