Learn More
Mélange de pesticides de l'Oregon 662 100x Limite d'action 100-200 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311700 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311700 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000662AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
CAS 57960-19-7, 122453-73-0, 68359-37-5, 52315-07-8, 1596-84-5, 62-73-7
Noms d’analytes ou de composants Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Acequinocyl 200 μg/mL∣Piperonyl butoxide 200 μg/mL