missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Org41841, MedChemExpress

Code produit. 16432898
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16432898

Marque: Medchem Express HY100271

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Org41841 is a partial agonist of both luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor (LHCGR) and thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) with EC50s of 0.2 and 7.7 μM, respectively.

Org41841 is a partial agonist of both luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor (LHCGR) and thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) with EC50s of 0.2 and 7.7 μM, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Org41841
CAS 301847-37-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N4O2S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (248.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C3=CC=CC(OC)=C3)N=C(SC)N=C2S1)NC(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 402.53
Poids de la formule 402.53
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis