Learn More
Fistreem International™ Élimination des matières organiques
Code produit. 12864072
Click to view available options
Capacité:
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12864072
Marque: Fistreem International™ DCF736100R10
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Peut être utilisé comme filtre de ligne. Supporte des pressions allant jusqu’à 75 psi. Le filtre est particulièrement utile lorsque de l’eau à faible teneur en matières organiques et en particules est nécessaire. Longue durée de vie du filtre et débit élevé. Des raccords simples permettent une installation facile. De plus, des raccords à filetage à vis de pression sont disponibles avec une vanne de débit d’eau. Un support de montage mural facultatif permet de loger la cartouche en toute simplicité. Associe un filtre de 50 μm à du charbon actif pour constituer un filtre jetable à usage général utilisable pour une grande variété de tâches de laboratoire.
Spécification
Capacité 60 l
Débit 60 L/hr.
Porosité 50 μm
Type de filtre Filtre 50 μm et charbon actif
À utiliser avec (application) Élimination des matières organiques - vie standard
Pression Jusqu’à 75 psi
Type d’eau de production Faible taux de matières organiques et de particules
Longueur (métrique) 390 mm
Diamètre (métrique) 77 mm