Learn More
Mélange de pesticides organochlorés 200 μg/mL dans un mélange toluène/hexane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-Chlordane∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| CAS | 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-Chlordane∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane/Toluene |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4,4'-DDD 200 μg/mL∣4,4'-DDE 200 μg/mL∣4,4'-DDT 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣alpha-Endosulfan 200 μg/mL∣alpha-HCH 200 μg/mL∣beta-Endosulfan 200 μg/mL∣beta-HCH 200 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 200 μg/mL∣delta-HCH 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣Endrin-aldehyde 200 μg/mL∣Endrin-ketone 200 μg/mL∣gamma-Chlordane 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Methoxychlor 200 μg/mL |