Learn More
Mélange de pesticides organochlorés 921 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| CAS | 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4,4'-DDD 2000 μg/mL∣4,4'-DDE 2000 μg/mL∣4,4'-DDT 2000 μg/mL∣Aldrin 2000 μg/mL∣alpha-Endosulfan 2000 μg/mL∣alpha-HCH 2000 μg/mL∣beta-Endosulfan 2000 μg/mL∣beta-HCH 2000 μg/mL∣delta-HCH 2000 μg/mL∣Dieldrin 2000 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 2000 μg/mL∣Endrin 2000 μg/mL∣Endrin-aldehyde 2000 μg/mL∣Endrin-ketone 2000 μg/mL∣gamma-HCH 2000 μg/mL∣Heptachlor 2000 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 2000 μg/mL∣Methoxychlor 2000 μg/mL |