Learn More
Mélange organométallique de chlorure de butylétain 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride |
| CAS | 683-18-1, 1118-46-3, 1461-25-2, 1461-22-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyltin-dichloride 2000 μg/mL∣n-Butyl-tin trichloride 2000 μg/mL∣Tetrabutyltin 2000 μg/mL∣Tributyltin Chloride 2000 μg/mL |