Learn More
Mélange de pesticides organophosphorés 682 100 μg/mL dans le cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichlorvos∣Disulfoton∣Ethion∣Fenitrothion∣Malathion∣Methidathion∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Triazophos |
| CAS | 62-73-7, 298-04-4, 563-12-2, 122-14-5, 121-75-5, 950-37-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dichlorvos∣Disulfoton∣Ethion∣Fenitrothion∣Malathion∣Methidathion∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Triazophos |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Cyclohexane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dichlorvos 100 μg/mL∣Disulfoton 100 μg/mL∣Ethion 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phorate 100 μg/mL∣Phosphamidon 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |