missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Reagents for Orion™ Online Monitors

Code produit 16535484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tubes
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16535484 Tubes 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16535484 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 211190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    289.00€ / 1 kits
    Économisez 21.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Use these analyzer reagents for our process analyzers.

Use Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Reagents for Orion™ Online Monitors with Orion™ process analyzers.

Reagents for the Orion 2109XP, 2110XP, 2111LL, 2111XP, 2117XP, 2118XP, 2120XP, 1809, 1810, 1811AO, 1811EL, 1817HL, 1817LL, 1818 and 1820 analyzers.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Tubes
Quantité 0.8 L

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.