Learn More
Thermo Scientific™ Électrode Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™
Code produit. 11702767
Change view
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC étanche
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Types de connecteurs unitSize
11702767 BNC étanche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11702767 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8115BNUWP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez le pH de solutions aqueuses micro-volumiques grâce à l’électrode durable Thermo Scientific™ Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™.
Mesurez le pH dans des solutions aqueuses micro-volumiques. L’électrode Thermo Scientific™ Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™ est une électrode combinée à corps en époxy et embout semi-micro durable ultra-performante pour des déterminations de pH précises sur les échantillons aqueux de petit volume.
Comprend :
  • Câble de 1 mètre
Requiert :
  • Tampons de pH (pH 7 ± 1 à 3 unités de pH), béchers en plastique ou en verre
  • Agitateur magnétique ou sonde d’agitation Orion
  • Eau distillée ou déminéralisée
Compatible avec :
Le connecteur BNC est compatible avec tous les connecteurs BNC standard qui équipent les pH-mètres des Séries Thermo Scientific™ Orion Star™ ou leurs concurrents.
Recommandé dans les domaines suivants :
  • Destinée à être utilisée dans les laboratoires cliniques, pharmaceutiques et agro-alimentaires, chaque fois que la taille des échantillons est une contrainte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode combinée à corps en époxy et embout semi-micro ; 165 x 6 mm
Types de connecteurs BNC étanche
Jonction Fibre de verre
Matériau Corps époxy
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode
Type de solution de remplissage 3 M de KCL
Référence interne ROSS
Précision 0,01
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Garantie 2 ans
Longueur (impériale) 3,7 in
Longueur (métrique) 95 mm
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.