Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Orion™ 8135BNUWP ROSS Ultra™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez des déterminations de pH précises grâce à l’électrode de pH combinée à corps en époxy haute performance Thermo Scientific™ Orion™ 8135BNUWP ROSS Ultra™. Son embout plat pratique permet d’effectuer des mesures de pH sur des surfaces solides et semi-solides, humides et molles, ou sur de petits échantillons dans des micro-coupelles d’échantillons.
Comprend :
- Câble de 1 mètre
Requiert :
- Tampons de pH (pH 7 ± 1 à 3 unités de pH), béchers en plastique ou en verre
- Agitateur magnétique ou sonde d’agitation Orion
- Eau distillée ou déminéralisée
Compatible avec :
Le connecteur BNC est compatible avec tous les connecteurs BNC standard qui équipent les pH-mètres des Séries Thermo Scientific™ Orion Star™ ou leurs concurrents.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Mesure de pH des surfaces molles, humides, solides et semi-solides comme les plaques de gel d’agar, les viandes, les pâtes à pain et les échantillons similaires.
Spécification
Spécification
| Description | Électrode de pH Ultra |
| Types de connecteurs | BNC étanche |
| Jonction | Fibre de verre |
| Matériau | Corps époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrode pH |
| Électrode | Électrode combinée à corps en époxy et embout plat ; 20 x 12 mm |
| Type de solution de remplissage | 3 M de KCL |
| Référence interne | ROSS |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.