Learn More
Thermo Scientific™ Sonde ATC époxy Orion™ 917001
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
0°C à 80°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Obtenez des mesures rapides et précises en laboratoire ou sur le terrain. La sonde ATC en époxy Orion™ 917001 corrige automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la variation de la pente de l’électrode en raison d’un changement de température.
Caractéristiques :
- Incassables.
- Convient à un environnement difficile
- Ne doit pas être utilisé dans des solvants organiques
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1 ° C |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure série Orion SA/EA, y compris l’appareil EA940 |
| Matériau | Corps en époxy |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Sonde ATC |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Diamètre (métrique) du corps | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 12 cm, sans le bouchon |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Afficher plus |