Learn More
Thermo Scientific™ Sonde à ATC en époxy Orion™ 927005MD
Description
Obtenez des mesures rapides et précises en laboratoire ou sur le terrain grâce à la sonde à ATC en époxy Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD. Cet instrument corrige automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode en raison d’un changement de température.
Spécification
Spécification
| Description | ATC Sonde avec connecteur 8 broches DIN |
| Précision | ± 1 ° C |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure Orion Star série A |
| Matériau | Époxy |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Sonde ATC, époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Diamètre (impérial) du corps | 0,2 po |
| Diamètre (métrique) du corps | 6mm |
| Longueur (impériale) | 4,7 po |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.