Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast™ AQ4500
Description
Assurez-vous que votre turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 est doté des accessoires dont il a besoin grâce à notre sélection d’accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast™ AQ4500 comprenant des flacons pour la mesure de la turbidité, des étalons primaires pour la mesure de la turbidité, des étalons de turbidité formazine et plus encore. Notre turbidimètre Orion AQUAfast AQ4500 présente des fonctionnalités avancées, notamment des sources lumineuses doubles et des méthodes d’eau potable / eaux usées approuvées par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports réglementaires. Restez en phase avec les protocoles réglementaires en constante évolution ; utilisez la lumière blanche LED pour respecter les exigences de l’EPA 180.1 ou la LED infrarouge (IR) pour respecter les exigences ISO 7027. Sélectionnez l’un des modes de mesure, y compris l’EPA 180.1, la norme néphélométrique ISO, l’absorbance ISO, la transmission en %, l’EBC et l’ASBC. Cet instrument de mesure étanche IP67 enregistre 100 points de données et dispose d’une durée de vie de batterie moyenne de 2 500 heures en utilisation intermittente.
- Approbation par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pag. 38351-38356
- Double source pour la conformité avec les
- mesures néphélométriques et ratiométriques EPA 180.1 et ISO 7027 avec plage automatique
- Turbidimètre portable étanche IP67
- Lectures dans la plage 0 à 1 000 NTU dans tout un choix d’unités : NT, FTU, FNU, ASBC ou EBC
Inclut :
- Instrument de mesure AQ4500
- Jeu de 5 étalons primaires approuvés par l’EPA des États-Unis
- Sept tubes en verre
- Manuel d’utilisation
- Mallette de transport
Specifications
Specifications
| Type | Étalon de turbidité formazine |
| À utiliser avec (équipement) | Turbidimètre AQ4500 |
| Description | Étalon de turbidité à la formazine 4000 NTU, 475 ml |
| Méthodes approuvées par l’EPA | Approbation par l’EPA (États-Unis) pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pg 38351-38356 EPA 180,1 et ISO 7027 |
Safety and Handling
- Formazin Standard, 4000 NTU
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- MIXTURE LIST-Contient: Hexamethylenetetramine
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.