Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Description
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
- Nombre de tests : 50 à 100
Spécification
Spécification
| Type | Nitrate |
| Formats de réactif test | Comprimés |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre Orion AQUAfast AQ4000 |
| Description | nitrate |
| Comprend | 50 x comprimés de nitrite HR n°1, 50 x comprimés de nitrite HR n°2 |
| Méthode | Réduction de zinc |
| À utiliser avec (application) | Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées |
| Accessoires recommandés | Flacons ronds de 24 mm AQUAfast (n° de catalogue AC2V24) |
| Plage | 1 à 40 mg / L |
| Méthodes approuvées par l’EPA | Eau potable : ASTM D3867-90 (B)/Méthodes standard 4500-NO3-E ; eaux usées : ASTM D3867-04 (B)/Méthodes standard 4500-NO3-E |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- AQUAFAST II NITRATE TAB.
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride, zinc powder
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.