Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Code produit. 11792218
Click to view available options
Type:
Acide cyanurique
Alcalinité
Aluminium
Ammoniac
Chlore
Chlore, chlorate de sodium
Chlorure
Cuivre
Dioxyde de chlore
Fer
Hydrazine
Manganèse
Méthode du violet de phtaléine
Nitrate
Nitrite
Ozone
Pastille de réactif au brome
Phosphate
Potassium
Silice
Sulfate
Sulfure
Zinc
pH
Plage:
0 à 12 mg/l
0,01-0,25 mg/l
0,02 à 1,0 et de 0,2 à 10 mg / L
0,02 à 1,0 mg / L
0,02 à 11 mg/l ClO2
0,05 to0.50mg / L
0,05 à 0,5 mg / L
0,05 à 0.30mg / L
0,05 à 0.50mg / L
0,05 à 1,0 et 0,5 à 10.0mg / L
0,05 à 4,0 mg / L
0,05 à 5,0 mg / L
0,05 à 6,0 mg / L
0,05-4 mg/l de SiO2
0,1 à 13,5 mg/l
0,5 à 25 mg / L
1 à 40 mg / L
10 à 100 mg / L
2-50 mg/l
5 à 200 mg / L
5 à 90 mg/l
5-200 mg/l
6,5 à 8.4mg / L
Quantité:
100 comprimés
100 tests
30 tests
50 tests
50 tests chacun (libre et total)
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 11792218
Marque: Thermo Scientific™ AC2029
Utilisez les réactifs pour comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast pour effectuer des mesures colorimétriques de paramètres d’eau courants avec des comprimés à dissolution rapide et pratique
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
  • Nombre de tests : 50 à 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cuivre
Formats de réactif test Comprimé
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre UV-visible Orion AquaMate 8000, spectrophotomètre visible Orion AquaMate 7000, col
Description Comprimés de réactifs au cuivre (libre et total) AQUAfast, 50 tests
Comprend Ensemble de 2 : 50 comprimés de cuivre n°1 , 50 comprimés de cuivre n°2
Méthode Biquinoline
À utiliser avec (application) Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées
Accessoires recommandés Flacons ronds de 24 mm AQUAfast (n° de catalogue AC2V24)
Plage 0,05 à 5,0 mg / L
Quantité 50 tests
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.