Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Code produit. 17832819
Click to view available options
Type:
Acide cyanurique
Alcalinité
Aluminium
Ammoniac
Chlore
Chlore, chlorate de sodium
Chlorure
Cuivre
Dioxyde de chlore
Fer
Hydrazine
Manganèse
Méthode du violet de phtaléine
Nitrate
Nitrite
Ozone
Pastille de réactif au brome
Phosphate
Potassium
Silice
Sulfate
Sulfure
Zinc
pH
Plage:
0 à 12 mg/l
0,01-0,25 mg/l
0,02 à 1,0 et de 0,2 à 10 mg / L
0,02 à 1,0 mg / L
0,02 à 11 mg/l ClO2
0,05 to0.50mg / L
0,05 à 0,5 mg / L
0,05 à 0.30mg / L
0,05 à 0.50mg / L
0,05 à 1,0 et 0,5 à 10.0mg / L
0,05 à 4,0 mg / L
0,05 à 5,0 mg / L
0,05 à 6,0 mg / L
0,05-4 mg/l de SiO2
0,1 à 13,5 mg/l
0,5 à 25 mg / L
1 à 40 mg / L
10 à 100 mg / L
2-50 mg/l
5 à 200 mg / L
5 à 90 mg/l
5-200 mg/l
6,5 à 8.4mg / L
Quantité:
100 comprimés
100 tests
30 tests
50 tests
50 tests chacun (libre et total)
Packungsgröße:
1 pièce
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17832819
Marke: Thermo Scientific™ AC3019
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez les réactifs pour comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast pour effectuer des mesures colorimétriques de paramètres d’eau courants avec des comprimés à dissolution rapide et pratique
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
  • À utiliser avec : les mètres et colorimètres des séries Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 et Orion AQ2 discontinus
  • Nbre de tests : 50 à 100
Garantie : Prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Potassium
À utiliser avec (équipement) AQ3700
Description AQUAfast potassium reagent tablets, 100 tests
Plage 0 à 12 mg/l
Quantité 100 tests
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt