Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs chimiques Orion™ AQUAfast™ IV
Description
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests. Les ampoules Auto-Test contiennent une quantité prémesurée de réactif liquide et se remplissent facilement avec le volume correct d’échantillon pour un mélange simple et rapide des échantillons et des réactifs. Chaque ampoule contient un code-barres Auto-ID qui est lu par le colorimètre AQ4000 et utilisé pour identifier automatiquement le paramètre du test afin d’initier le test.
- Nbre de tests : 30
- Homogénéité et reproductibilité améliorées grâce aux ampoules AQUAfast et au colorimètre AQ4000
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ élimine les erreurs de mesure
Spécification
Spécification
| Type | Dioxyde de chlore |
| Formats de réactif test | Ampoule |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre Orion AQUAfast AQ4000 |
| Description | Ampoules auto-ID dioxyde de chlore AQUAfast, 30/boîte |
| Comprend | 30 ampoules auto-ID |
| Méthode | DPD |
| À utiliser avec (application) | Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées |
| Accessoires recommandés | Kit de test automatique de flacon AQUAfast Zero (n° de catalogue AQ4ZER) |
| Plage | 0,8 à 11 mg/L de ClO2 |
| Méthodes approuvées par l’EPA | Eau potable : Méthodes standard 4500 ClO2 D |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Chlorine Dioxide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetone
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.