Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs chimiques Orion™ AQUAfast™ IV
Code produit. 11772208
Click to view available options
Type:
Aluminium
Ammoniac
Chlore
Chlorure
Cuivre
Dioxyde de chlore
Fer
Manganèse
Nitrate
Nitrite
Ozone
Phosphate
Silice
Sulfate
Sulfure
Zinc
Plage:
0,05 à 25.0mg / L
0,08 à 1 mg/l de N
0,2 à 1,5 mg/l de N
0,2 à 3 mg/L de S
0,2 à 3 mg/l de N
0,2 à 5 mg/l de O3
0,2 à 6 mg/L de Fe
0,3 à 3 mg/L de Zn
0,3 à 8 mg/l de PO4
0,4 à 5 mg/l de Cl2
0,5 à 10 mg/l de SiO2
0,5 à 12 mg/L de Cu
0,5 à 7 mg/L de N
0,8 à 11 mg/L de ClO2
1,0 à 7,5 mg/l de N
1,5 à 14 mg/l de N
10 à 100 mg/l de SO4
2,5 à 40 mg/L de Cl-
2 à 30 mg/L de Mn
5 à 50 mg/l de NO3
Méthode:
Bleu de molybdène
Bleu de méthylène
Chlorure stanneux
DPD
Diazotation (Azo)
La bathocuproïne
Phénanthroline
Périodate
Réduction de cadmium
Salicylés
Thiocyanide ferrique
Traitement direct par le réactif de Nessler
Turbidité sulfate de baryum
Zincon
Ériochrome Cyanine R
Conditionnement:
30 pièces
30 tests
Code produit. 11772208
Marque: Thermo Scientific™ AC4070
This item is not returnable. View return policy
Minimisez les risques de mesure et de contamination incorrectes avec ces réactifs chimiques, qui sont contenus dans des flacons à remplissage automatique.
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests. Les ampoules Auto-Test contiennent une quantité prémesurée de réactif liquide et se remplissent facilement avec le volume correct d’échantillon pour un mélange simple et rapide des échantillons et des réactifs. Chaque ampoule contient un code-barres Auto-ID qui est lu par le colorimètre AQ4000 et utilisé pour identifier automatiquement le paramètre du test afin d’initier le test.
  • Nbre de tests : 30
  • Homogénéité et reproductibilité améliorées grâce aux ampoules AQUAfast et au colorimètre AQ4000
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ élimine les erreurs de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Chlore
Formats de réactif test Ampoule
À utiliser avec (équipement) Colorimètre Orion AQUAfast AQ4000
Description Ampoules Auto-ID de chlore (libre et total) AQUAfast, 30/boîte
Comprend 30 ampoules auto-ID
Méthode DPD
À utiliser avec (application) Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées
Accessoires recommandés Kit de test automatique de flacon AQUAfast Zero (n° de catalogue AQ4ZER)
Plage 0,4 à 5 mg/l de Cl2
Méthodes approuvées par l’EPA Eau potable : Méthodes standard 4500-Cl G/méthode Orion AC4070 approuvée par l’EPA ATP ; eaux usées : Méthodes standard 4500-Cl G-2000/méthode Orion AC4070 approuvée par l’EPA ATP (total)
Quantité 30 ampoules
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorine (Free & Total)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: acetone
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.