Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs chimiques Orion™ AQUAfast™ IV
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests avec les codes-barres Auto-ID.
56.60€ - 153.00€
Code produit | Marque | Plage | Type | Méthode | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Type | Méthode | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11792188
|
Thermo Scientific™
AC4004 |
0,2 à 1,5 mg/l de N | Nitrate | Réduction de cadmium |
132.00€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11702198
|
Thermo Scientific™
AC4005 |
1,0 à 7,5 mg/l de N | Nitrate | Réduction de cadmium |
153.00€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11722198
|
Thermo Scientific™
AC4007 |
5 à 50 mg/l de NO3 | Nitrate | Réduction de cadmium |
132.00€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11752198
|
Thermo Scientific™
AC4010 |
0,2 à 3 mg/l de N | Ammoniac | Salicylés |
57.80€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11762198
|
Thermo Scientific™
AC4011 |
1,5 à 14 mg/l de N | Ammoniac | Traitement direct par le réactif de Nessler |
64.90€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772198
|
Thermo Scientific™
AC4012 |
0,5 à 7 mg/L de N | Ammoniac | Traitement direct par le réactif de Nessler |
64.60€
30 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11782198
|
Thermo Scientific™
AC4016 |
0,2 à 3 mg/L de S | Sulfure | Bleu de méthylène |
82.60€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792198
|
Thermo Scientific™
AC4017 |
2,5 à 40 mg/L de Cl- | Chlorure | Thiocyanide ferrique |
56.60€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11722208
|
Thermo Scientific™
AC4046 |
0,08 à 1 mg/l de N | Nitrite | Diazotation (Azo) |
66.00€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11732208
|
Thermo Scientific™
AC4048 |
0,2 à 5 mg/l de O3 | Ozone | DPD |
78.80€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11742208
|
Thermo Scientific™
AC4055 |
2 à 30 mg/L de Mn | Manganèse | Périodate |
106.00€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11752208
|
Thermo Scientific™
AC4060 |
0,5 à 10 mg/l de SiO2 | Silice | Bleu de molybdène |
103.00€
30 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11762208
|
Thermo Scientific™
AC4065 |
0,3 à 3 mg/L de Zn | Zinc | Zincon |
63.40€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772208
|
Thermo Scientific™
AC4070 |
0,4 à 5 mg/l de Cl2 | Chlore | DPD |
56.60€
30 tests |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11782208
|
Thermo Scientific™
AC4078 |
0,2 à 6 mg/L de Fe | Fer | Phénanthroline |
67.30€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792208
|
Thermo Scientific™
AC4082 |
10 à 100 mg/l de SO4 | Sulfate | Turbidité sulfate de baryum |
75.80€
30 tests |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11702218
|
Thermo Scientific™
AC4095 |
0,3 à 8 mg/l de PO4 | Phosphate | Chlorure stanneux |
71.80€
30 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11712218
|
Thermo Scientific™
AC4099 |
0,8 à 11 mg/L de ClO2 | Dioxyde de chlore | DPD |
62.60€
30 tests |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11702208
|
Thermo Scientific™
AC4027 |
0,05 à 25.0mg / L | Aluminium | Ériochrome Cyanine R |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11712208
|
Thermo Scientific™
AC4029 |
0,5 à 12 mg/L de Cu | Cuivre | La bathocuproïne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Utilisez les réactifs à ampoules Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Auto-Test avec le colorimètre Orion™ AQUAfast AQ4000 pour simplifier la préparation des échantillons et les tests. Les ampoules Auto-Test contiennent une quantité prémesurée de réactif liquide et se remplissent facilement avec le volume correct d’échantillon pour un mélange simple et rapide des échantillons et des réactifs. Chaque ampoule contient un code-barres Auto-ID qui est lu par le colorimètre AQ4000 et utilisé pour identifier automatiquement le paramètre du test afin d’initier le test.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.