Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction/digestion et réactifs liquides Orion™ AQUAfast™
Code produit. 15129202
Click to view available options
Type:
Ammoniac
Azote, total
COD
DCO milieu de gamme
Fluorure
Gamme basse de DCO
Gamme haute de DCO
Manganèse
Nitrate
Phosphate
pH
Plage:
0 à 150 mg/l d’O2
0 à 15 000 mg/l d’O2
0 à 1 500 mg/l d’O2
0,02 à 1,1 mg/l de P
0,02 à 1,6 mg/l de P
0,02 à 2,5mg/L N
0,05 à 2mg/L F
0,06 à 5 mg/l de PO4
0,5 à 25mg/L N
1 à 30mg/L N
1 à 50mg/L N
5 à 150mg/L N
6,5 à 8,4 pH
Mn 0,01 à 0,7mg/L
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
2 pièces
25 pièces
25 tests
50 pièces
Code produit. 15129202
Marque: Thermo Scientific™ ACR095
Effectuez des tests colorimétriques, notamment du fluorure, de la DCO, de l’azote total et du phosphate total, à l’aide des réactifs liquides Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, des tubes de digestion et de réaction.
Utilisez les tubes de digestion Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast, les tubes de réaction et les réactifs liquides avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres visible et UV-visible Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Les tubes de digestion et de réaction contiennent la quantité précise de réactif. Ils sont fabriqués en verre optique spécial et ils s’adaptent au thermoréacteur Orion™ AQUAfast COD165. Les tubes de digestion mesurent la DCO, l’azote total et le phosphate total. Les tubes de réaction mesurent l’ammoniac, le nitrate et le phosphate. Les réactifs liquides se mélangent rapidement et facilement dans la solution et mesurent le fluorure (SPADN), l’hydrazine et le pH.
Les changements de taux de nutriments peuvent modifier l’équilibre fragile au sein des écosystèmes et contaminer l’eau potable. Les tubes à essai facilitent la détermination des concentrations d’espèces dans les échantillons.
Les tests en tube de digestion et tests en tube de réaction sont préprogrammés dans l’instrument de mesure Orion AQ3700. Certains tests répertoriés ont seulement des composants liquides, comme le test SPADNS AC2009 pour le fluorure, et d’autres ont des réactifs liquides et en poudre ou des réactifs liquides et en comprimés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes de réaction au phosphate (ortho) AQUAfast, 50/boîte
Méthodes approuvées par l’EPA Eau potable : ASTM D515-88 (A)/Méthodes standard 4500-P E ; eaux usées : Méthodes standard 4500-P E
Format Tube de réaction
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700
Comprend Ensemble de 2 : 50 tubes de réaction au phosphate, 50 sachets de poudre de réactif au phosphate
Quantité 50 tubes
Plage 0,06 à 5 mg/l de PO4
Méthode de test Phosphomolybdène/acide ascorbique
Type Phosphate