Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour échantillonneur automatique Orion™ AutoTration™ 500
Code produit. 11762228
Click to view available options
Taille du conteneur:
150mL
50 ml
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11762228
Marque: Thermo Scientific™ ASB050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gardez l’analyse des échantillons automatisée grâce aux accessoires pour notre ancien échantillonneur automatique.
Gardez l’analyse des échantillons automatisée grâce aux accessoires pour l’ancien échantillonneur automatique Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration 500. Grâce à un choix de racks à 48 et 28 positions, ces produits offrent une flexibilité avec des racks interchangeables pour s’adapter à la taille et au volume des échantillons.
  • Racks interchangeables pour s’adapter aux tailles et volumes des échantillons
  • Choix entre racks à 48 et à 28 positions
  • Tailles de bécher : 45, 50 et 150 ml
  • Support d’électrode de rechange pour chaque modèle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du conteneur 50 ml
Description 50 ml en plastique Gobelets
Type Accessoires pour titrateurs
Comprend 50 béchers (50 ml)
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique AT5050 AutoTration-500 avec rack 48 positions