Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de conductivité, solutions et accessoires Orion™
Code produit 10364141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon
Flacons
Sachet
Conductivité:
100μS/cm
111.9mS/cm
12,9 mS
12.9 mS/cm
1413μS/cm
1413 µS/cm
147μS/cm
Conditionnement:
10 pièces
475mL
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conductivité Conditionnement
10364141 Flacon 100μS/cm 5 pièces
11906079 Flacon 1413 µS/cm 5 pièces
10075463 Flacons 111.9mS/cm 5 pièces
11916079 Flacon 12.9 mS/cm 5 pièces
11747717 Flacon 12,9 mS 475mL
11717817 Sachet 147μS/cm 10 pièces
11787807 Sachet 111.9mS/cm 10 pièces
11707817 Sachet 1413μS/cm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10364141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 011008
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Réalisez pratiquement n’importe quelle analyse d’électrochimie avec ces étalons et ces solutions de conductivité. Tous les étalons de conductivité sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Avec les étalons de conductivité, solutions et accessoires Thermo Scientific™ Orion™, réalisez pratiquement toutes les analyses d’électrochimie. Faites votre choix parmi une sélection complète d’accessoires de conductivité comprenant les étalons de conductivité et étalons de TDS (matières solides dissoutes totales). Tous les étalons de conductivité sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Étalons de conductivité
  • Traçables aux matériaux de référence du NIST
  • Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises.
  • Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Conductivity Standard
Conditionnement Flacon
Certificat d’analyse Yes
Traçabilité au NIST oui
Conductivité 100μS/cm
Concentration 47 ppm que NaCl
Couleur Transparent
Point d’ébullition 100°C
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Orion
Solubilité Soluble
Type de solution Solution-étalon
Type Étalon de conductivité
Quantité 5 x 60mL
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.