Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour ions cuivriques Orion™
Code produit. 10049150
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Waterproof BNC
vis
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10049150
Marque: Thermo Scientific™ 9629BNWP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions cuivriques dans les solutions aqueuses grâce à ces électrodes pour cuivre.
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions cuivriques dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes cuivriques Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9629BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
Les demi-cellules électrochimiques pour cuivre 9429BN et 9429SC sont utilisées avec l’électrode de référence à double jonction Orion 900200 Sure-Flow.
L’électrode 9429SC nécessite un câble d’électrode distinct avec un connecteur à culot à vis.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d’échantillon
  • Numéro de catalogue des étalons : 0,1 M Cu(NO3)2/942906
  • Numéro de catalogue ISA requis : 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Waterproof BNC
Description Avec connecteur étanche BNC. L’adaptateur BNC à USS est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890
Jonction La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Type Électrode combinée sélective d’ions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.