Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes cyanure Orion™
L'électrode à demi-cellule cyanure Thermo Scientific™ Orion 9406BN et l'électrode cyanure combinée Orion 9606BNWP Sure-Flow mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cyanure dans les solutions aqueuses.
504.56€ - 1010.00€
Spécification
Jonction | La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10039150
|
Thermo Scientific™
9406BN |
BNC |
1010.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10549131
|
Thermo Scientific™
9606BNWP |
Waterproof BNC |
861.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10232591
|
Thermo Scientific™
9406SC |
vis |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L'électrode à demi-cellule cyanure Thermo Scientific™ Orion 9406BN et l'électrode cyanure combinée Orion 9606BNWP Sure-Flow mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cyanure dans les solutions aqueuses.
L'Orion 9606BNWP offre les avantages supplémentaires découlant du concept de référence Sure-Flow.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d'échantillon- La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
- Alors que les jonctions d'électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon
- L'électrode à demi-cellule cyanure, utilisée en conjonction avec l'électrode de référence à double jonction Orion 90-02, offre les avantages du concept de jonction Sure-Flow
- Numéro de catalogue des étalons : Consultez le manuel d'utilisation
- Numéro de catalogue ISA requis : 951011
Spécification
La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive | |
Appareils de mesure ISE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.