Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Orion™
Description
La sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Thermo Scientific Orion transforme tout pHmètre en appareil de mesure de l’oxygène dissous.
- Capteur d'O2 polarographique et circuit à semiconducteurs dans la partie supérieure de la sonde ; transforme l'intensité en tension pour permettre la lecture directe de l'oxygène dissous
- Branchez la sonde sur un pHmètre de paillasse ou portable, puis lisez la mesure d'oxygène dissous sur la plage de 0 à 14 ppm
- Précision de ±0,05 ppm/2 % du relevé, selon la plus grande des deux valeurs, à 15 ° à 35 °C (59 ° à 95 °F) (température de l'échantillon à ±10 °C de la température d'étalonnage)
- Le double thermocompensateur compense la perméabilité de la membrane et la solubilité de l'O2
- Idéale pour mesurer la demande biochimique en oxygène : l'entonnoir de débordement fourni se monte sur une bouteille de demande biochimique en oxygène de 300 ml ; barre d'agitation magnétique intégrée
- Réagit à un changement de 96 % maximum en <30 s ; consommation d'O2 de 0,1 μg/h.
- Module électrolyte/membrane vissable ; pas de membrane à remplacer—remplacez simplement le module après ∽3 mois d'utilisation
Deux piles d'oxyde d'argent 10L14, deux modules électrolyte/membrane, entonnoir de débordement, barre d'agitation intégrée, câble de 29,5in. (75 cm) (L), connecteur US standard.
Spécification
Spécification
| Types de capteur | Capteur à oxygène dissous polarographique |
| À utiliser avec (équipement) | Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous |
| Type | Accessoires pour sondes DBO/à oxygène dissous |
| Dissolved Oxygen (Concentration Range) | 0 à 14 ppm |
| Température (métrique) en fonctionnement | 15°C à 35°C |