Learn More
Thermo Scientific™ Sonde Orion™ pour oxygène dissous pour le laboratoire ou le terrain
Description
Utilisez la sonde pour oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™ pour le laboratoire ou le terrain, lorsque vous avez besoin de durabilité et de précision pour les mesures d’oxygène dissous. Cet instrument dispose d’une compensation automatique de la température et de bouchons pratiques à membrane vissés.
- Avec manchon d'étalonnage
- Temps de réponse : 90 % de la valeur finale en 10 s ; 95 % de la valeur finale en 15 s ; 99 % de la valeur finale en 60 s
- Débit minimum de l'échantillon : 10 cm/s
- Consommation d'oxygène : 0,008 μg/h (mg/l)-11 à 20 °C
- Surpression maximum autorisée : 6 BARS
- Température de l'échantillon : 0 à 50°C
- Capteur de température : double, séparation thermique Dérive : 0,1 %/jour environ
- Longévité de l'électrolyte : 180 jours
- Température de stockage : -5 à 50°C
- Capuchon de membrane - 080515, solution - 080514
- Kit d'entretien : 080513
La sonde Orion DO Orion 083005A s'utilise avec les multimètres Orion 830A et 835A. Longueur de câble : 1,5 m, connecteur DIN 8 broches étanche. La sonde Orion DO Orion 083010A s'utilise avec le multimètre Orion 862A. Longueur de câble : 3 m, connecteur DIN 8 broches étanche. La sonde Orion DO Orion 083005D s'utilise avec les multimètres Orion 810Aplus et 835Aplus. Longueur de câble : 1,5 m, connecteur DIN 8 broches. La sonde Orion DO Orion 083005MD s'utilise avec les multimètres Orion série Star. Longueur de câble : 1,5 m, connecteur Mini-DIN 9 broches. Sonde Orion DO Orion 083010MD : longueur de câble : 3 m, connecteur Mini-DIN 9 broches. Sonde Orion DO Orion 083025MD : longueur de câble : 10 m, connecteur Mini-DIN 9 broches. Sonde Orion DO Orion 083060MD ; longueur de câble : 20 m, connecteur Mini-DIN 9 broches.Laboratoire/terrain
Specifications
Specifications
| Description | Réduit la durée d’entretien de la sonde et élimine les problèmes d’assemblage |
| Dérive | ∼0,1 %/jour |
| Longueur (impériale) du câble | 4,9 pi |
| Longueur (métrique) du câble | 1.5m |
| Surpression max. | 6 bar |
| Débit min. d’échantillon | 10cm/sec . |
| Consommation d’oxygène | 0.008μg / h ( mg / L)-1 à 20 ° C |
| Temps de réponse | 90 % de la valeur finale en 10 sec . |
| Types de capteur | Double à séparation thermique |
| Raccordements | Connecteur mini DIN 9 broches |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.