Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées de pH Orion™ de la série Economy
Code produit. 10314191 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
BNC étanche
Type:
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, flacon
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, semi-micro
Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, surface plane
Types de pointes:
Flacon
Semi-micro
Surface plane
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10314191
Marque: Thermo Scientific™ 911600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des mesures de pH de routine avec cette électrode combinée de pH, : corps en époxy incassable qui s’étend au-delà de l’ampoule en verre à détection de pH, ce qui le rend idéal pour les conditions difficiles.
Effectuez des mesures de pH de routine avec l’électrode combinée pH Thermo Scientific™ Orion™ de la série Economy. Cette électrode remplie de gel, avec jonction à mèche de routine, a un corps en époxy incassable qui s’étend au-delà de l’ampoule en verre à détection de pH, ce qui le rend idéal pour les conditions difficiles. Il offre une durabilité pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain avec une conception à faible entretien qui ne nécessite aucune solution de remplissage.
  • Électrolyte Ag/AgCl gélifié en permanence
  • 9106BNWP a une plage de pH comprise entre 0 et 14 ; toutes les autres ont une plage de pH comprise entre 0 et 12
  • Plage de températures 0° à 80°C (32° à 176°F)
  • Modèles à usage général et à surface plane : Corps 4,31″ long (11 cm) × 0,43″ diamètre (12 mm), bouchon 0,62″ diamètre (16 mm)
  • Modèle semi-micronique : Corps 5,93″ long (15cm) × 0,25″ diamètre (6mm), bouchon 0,18″ diamètre (10mm)
Modèle 91-06 :
  • Connecteur BNC étanche
Modèles à usage général, à flacon, semi-micronique et à surface plate :
  • Connecteur BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrolyte Ag / AgCl gélifié en permanence
Types de connecteurs BNC
Jonction Mèche
Matériau Époxy
Plage de pH 0 à 12
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode de pH combinée, Ag/AgCl, non rechargeable, semi-micro
À utiliser avec (équipement) pH-mètre Orion
Électrolyte de référence Ag/AgCl
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 176°F
Types de pointes Semi-micro
Longueur (impériale) 5.93 in
Longueur (métrique) 15 cm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (impérial) du corps 0.25 in
Diamètre (impérial) du bouchon 0.18 in
Diamètre (métrique) du corps 6 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 10 mm
Refillable Non-refillable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.