Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Code produit 11956089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Noms d’analytes ou de composants:
Ammonia
Bromide
Calcium
Carbon Dioxide
Chloride
Chloride and Sodium
Cupric
Fluoride
Iodide
Lead
Nitrate
Potassium
Residual Chlorine
Sodium
Sodium Known Addition
Sulfate Standard for Lead ISE
Water Hardness
Concentration:
0,1 M
0,5 ppm sous forme de F avec TISAB II
0.1M
1 ou 10 ppm
1000 ppm
1000 ppm
100ppm
100 ppm
10ppm
10 ppm
1m
1 ppm
2 ppm
5 ppm sous forme de F- avec TISAB II
Conditionnement:
1 pièce
475mL
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Noms d’analytes ou de composants Concentration Conditionnement
11956089 Calcium 0,1 M -
11757677 Ammonia 0,1 M 475mL
11767677 Ammonia 1000 ppm 475mL
11707687 Ammonia 100ppm 475mL
11966079 Bromide 0,1 M 475mL
11727677 Carbon Dioxide 0,1 M 475mL
11737677 Carbon Dioxide 1000 ppm -
11727657 Chloride and Sodium 0,1 M 475mL
11747657 Chloride 1000 ppm -
12059957 Chloride 100 ppm 475mL
11727707 Residual Chlorine 100ppm -
11757657 Cupric 0,1 M 475mL
11737647 Fluoride 0.1M 475mL
11747647 Fluoride 100ppm 475mL
11768236 Fluoride 10 ppm 475mL
15937670 Fluoride 5 ppm sous forme de F- avec TISAB II 475mL
10252921 Fluoride 2 ppm 475mL
11748236 Fluoride 1 ppm 475mL
15855281 Fluoride 0,5 ppm sous forme de F avec TISAB II -
11777647 Fluoride 1 ou 10 ppm 1 pièce
11727667 Iodide 0,1 M -
11976089 Lead 0,1 M 475mL
11787667 Sulfate Standard for Lead ISE 0,1 M 475mL
11762867 Nitrate 0,1 M 475mL
11772867 Nitrate 1000 ppm 475mL
12891401 Nitrate 100ppm 475mL
11757527 Nitrate 100ppm 1 pièce
11792867 Potassium 0,1 M 475mL
11732787 Sodium 1000 ppm 475mL
11797647 Sodium 100ppm 475mL
11787647 Sodium 10ppm 475mL
11742787 Sodium Known Addition 1000 ppm -
11752737 Sodium Known Addition 1m 1 pièce
11712877 Water Hardness 100ppm 475mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Code produit 11956089 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 922006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    101.70€ / 475mL
    Économisez 20.30€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
  • Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
  • Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Calcium Standard
Conditionnement bouteille
Certificat d’analyse Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Calcium Chloride
Traçabilité au NIST Yes
Gamme de produits Calcium Ion Selective Electrodes Including 9720BNWP
Noms d’analytes ou de composants Calcium
Forme physique Liquide
Concentration 0,1 M
Couleur Incolore
À utiliser avec (équipement) Électrodes sélectives d’ions calcium
Type de solution Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Type Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions
Quantité 475ml
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.