Learn More
Thermo Scientific™ Ajusteurs de force ionique (ISA) et réactifs spéciaux pour ISE Orion™
Beskrivelse
Prenez des mesures plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) et réactifs spéciaux pour ISE Thermo Scientific™ Orion™. Les ajusteurs de force ionique s’utilisent pour l’analyse avec électrodes sélectives d’ions ; les réactifs spéciaux s’utilisent avec certaines électrodes sélectives d’ions.
Garantie : dès sa sortie de l’emballage
L’ajusteur de force ionique est ajouté à tous les échantillons et étalons pour créer une force ionique de fond uniforme permettant des mesures plus reproductibles. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) et l’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) comprennent tous deux un colorant bleu indiquant le pH pour une vérification instantanée du pH correct des échantillons et des étalons d’ammoniac sans qu’une mesure de pH ne soit requise. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) évite la complexation de l’ammoniac et inhibe la formation d’hydroxydes métalliques, ce qui permet la détermination de l’ammoniac total de l’échantillon et augmente la précision des résultats. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) est idéal pour les échantillons d’ammoniac dont la concentration est inférieure ou égale à 10 ppm et ne contenant pas d’interférences dues à du métal.
Tous les ajusteurs de force ionique et réactifs spéciaux sont conditionnés en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf les ajusteurs suivants :
- Les numéros 941709, conditionné en deux flacons de 1 litre (2 x 1 quart)
- Les numéros 941609, conditionné en quatre flacons de 475 ml (4 x 1 pinte)
- Les numéros 940909, conditionné en un flacon de 3,7 litres (1 gallon)
- Les numéros 940999, conditionnée en quatre flacons de 3,7 litres (4 x 1 gallon)
Tekniske data
Tekniske data
| Description | ISA pour électrode de calcium |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode sélective d’ions |
| Type | Réactifs pour électrodes sélectives d’ions |
| À utiliser avec (application) | Ajusteurs de force ionique utilisés pour l’analyse avec des électrodes sélectives d’ions et des réactifs spéciaux utilisés avec certaines électrodes sélectives d’ions |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 475 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.