Learn More
Thermo Scientific™ Solutions d’analyse de tensio-actifs par ionométrie Orion™
Code produit 12879201
Change view
Click to view available options
Quantité:
60mL
475 ml
475ml
Nom chimique ou matériau:
Additif pour échantillons Triton X-100
Réactif de titrage Hyamine 1622
Réactif tensioactif, non ionique
Solutions d’analyse tensioactives pour électrode sélective d’ions
Conditionnement:
1 pièce
475mL
60mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau unitSize
12879201 475ml Réactif de titrage Hyamine 1622 475mL
12889201 60mL Solutions d’analyse tensioactives pour électrode sélective d’ions 60mL
11702747 475 ml Réactif tensioactif, non ionique 475mL
11792737 475ml Additif pour échantillons Triton X-100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12879201 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 654201
Utilisez les solutions d’analyse de surfactant par ionométrie Thermo Scientific™ Orion™ pour les titrations avec des électrodes sélectives d’ions (ISE) pour surfactant.
Utilisez les solutions d’analyse de tensio-actifs par ioométrie Thermo Scientific™ Orion™ pour les titrations avec des électrodes sélectives d’ions (ISE) pour tensio-actifs.
  • Toutes les solutions d'analyse de tensio-actifs sont conditionnées en flacon de 475 ml (1 pinte), à l'exception de la réf. 654202 qui l'est en flacon de 60 ml (2 oz).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Réactif de titrage Hyamine 1622
Quantité 475ml
Conditionnement Flacon
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.