Learn More
Thermo Scientific™ Solutions d’analyse de tensio-actifs par ionométrie Orion™
Description
Utilisez les solutions d’analyse de tensio-actifs par ioométrie Thermo Scientific™ Orion™ pour les titrations avec des électrodes sélectives d’ions (ISE) pour tensio-actifs.
- Toutes les solutions d'analyse de tensio-actifs sont conditionnées en flacon de 475 ml (1 pinte), à l'exception de la réf. 654202 qui l'est en flacon de 60 ml (2 oz).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solutions d’analyse tensioactives pour électrode sélective d’ions |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH, des ions, de la conductivité & et de l’oxygène |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode sélective d’ions tensioactifs |
| Quantité | 60mL |
| Type de solution | Analyse des surfactants |
| Conditionnement | Flacon |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.