Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes nitrate Orion™
Code produit. 10709361
Click to view available options
Types de connecteurs:
Aucun
BNC
À utiliser avec (équipement):
Appareils de mesure ISE
Type:
Électrode combinée sélective d’ions
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 10709361
Marque: Thermo Scientific™ 930702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les électrodes nitrate Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP et Orion 9707BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le nitrate dans les solutions aqueuses.
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des nitrates dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour nitrate Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9707BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. À utiliser avec le module 970701.
L’électrode à demi-cellule pour nitrate 9307BNWP (livrée avec le module à demi-cellule 930702) doit être utilisée avec l’électrode de référence à double jonction Sure-Flow Orion 900200.
  • Numéro de catalogue des étalons : 920706 — 0.1M NaNO3 ; 920707 — 1 000 ppm N ; 930707 — 100 ppm N
  • Numéro de catalogue ISA requis : 930711 ou 930710 / nitrate ISS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Aucun
Description Module de rechange pour électrode demi-cellule nitrate 9307BNWP ; 1/boîte
Dérive potentiels stables et sans dérive
Jonction La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Type Électrode combinée sélective d’ions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.