Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de Rh Orion™ pour électrodes rédox / rH
Code produit 11727697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
475ml
5 x 60mL
Conditionnement:
475mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11727697 475ml 475mL
11757807 5 x 60mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11727697 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 967901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.90€
    64.62€ / 475mL
    Économisez 12.28€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Les étalons e Rh pour électrodes rédox / rH Thermo Scientific Orion sont stables et précis.
Les étalons e Rh pour électrodes rédox / rH Thermo Scientific Orion sont stables et précis.
Une manière simple de mesurer le rH avec précision. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
Les étalons OPR sont conçus pour être utilisés avec les électrodes rH / compensation automatique de température Triode™ remplies de gel (9179BNMD et 9179BN) ; les électrodes rH / compensation automatique de température Triode rechargeables (9180BNMD et 9180BN) ; les électrodes de rH à corps en verre (9778BNWP et 9778SC) ; et les électrodes de rH Sure-Flow* (9678BNWP et 967800).
  • Inclus dans la nouvelle méthode rH ASTM
  • Utilisé en tant qu'étalon mV relatif pour étalonner le décalage de l'échantillon
  • +220 mV par rapport à l’Ag / AgCl en utilisant du KCl 4 M saturé avec la solution de remplissage AgCl (réf. 900011), +420 mV par rapport à l’électrode hydrogène standard (EH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ORP standard
Conditionnement Flacon
À utiliser avec (équipement) Électrodes rH / ATC Triode™ remplies de gel (9179BNMD et 9179BN), électrodes rH / ATC Triode rechargeables (9180BNMD et 9180BN), électrodes de rH à corps en verre (9778BNWP et 9778SC), électrodes de rH Sure-Flow™ (9678BNWP et 967800)
Type de solution Solution-étalon
Type Étalons de rH Orion pour électrodes redox / rH
Quantité 475ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • ORP Standard
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P321-Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premier secours sur cette étiquette).
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Iodide, Potassium Hydroxide, Iodine, Boric Acid
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.