Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de Rh Orion™ pour électrodes rédox / rH
Descrizione
Les étalons e Rh pour électrodes rédox / rH Thermo Scientific Orion sont stables et précis.
Une manière simple de mesurer le rH avec précision. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
Les étalons OPR sont conçus pour être utilisés avec les électrodes rH / compensation automatique de température Triode™ remplies de gel (9179BNMD et 9179BN) ; les électrodes rH / compensation automatique de température Triode rechargeables (9180BNMD et 9180BN) ; les électrodes de rH à corps en verre (9778BNWP et 9778SC) ; et les électrodes de rH Sure-Flow* (9678BNWP et 967800).
- Inclus dans la nouvelle méthode rH ASTM
- Utilisé en tant qu'étalon mV relatif pour étalonner le décalage de l'échantillon
- +220 mV par rapport à l’Ag / AgCl en utilisant du KCl 4 M saturé avec la solution de remplissage AgCl (réf. 900011), +420 mV par rapport à l’électrode hydrogène standard (EH)
Specifica
Specifica
| Description | ORP standard |
| Conditionnement | Flacon |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes rH / ATC Triode™ remplies de gel (9179BNMD et 9179BN), électrodes rH / ATC Triode rechargeables (9180BNMD et 9180BN), électrodes de rH à corps en verre (9778BNWP et 9778SC), électrodes de rH Sure-Flow™ (9678BNWP et 967800) |
| Type | Étalons de rH Orion pour électrodes redox / rH |
| Quantité | 5 x 60mL |
Sicurezza e movimentazione
- ORP Standard
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,boric acid
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.