Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de tampon pH Orion™
Description
Effectuez des étalonnages précis et reproductibles du pH grâce aux flacons de tampon de pH à code couleur Thermo Scientific™ Orion™. Les tampons de pH 4,01, 5,00, 7,00 et 10,01 utilisent des codes couleur pour une utilisation aisée. Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Des tables de pH / température sont imprimées sur les étiquettes de tous les flacons de tampon de pH Orion pour un étalonnage et une traçabilité NIST précis. Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000.
Codes-couleur des tampons :
- Tampon pH 4,01 : rose
- Tampon pH 5,00 : orange
- Tampon pH 7,00 : jaune
- Tampon pH 10,01 : bleu
Les tampons sont également disponibles en flacons de 475 mL (1 pinte), en packs transportables de cinq flacons de 60 mL (5 x 2 oz), en kits de tampon All-in-One pratiques, en Cubitainer™ de 19 litres (5 gallons) et en sachets à usage unique.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flacons de tampon pH |
| Couleur | Incolore |
| Description | Tampon pH 1.68 |
| À utiliser avec (application) | pour des étalonnages de pH précis et reproductibles |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 1.68 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 475 ml |
| Type de solution | Solution tampon |
| Formule | Eau, tétroxalate de potassium |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- pH 1.68 Buffer
- Attention||Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premier secours sur cette étiquette).
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium Tetroxalate
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.