Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de tampon pH Orion™
Code produit 11722827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
475 ml
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ± 0,01 pH
1.68
10,01 ± 0,02 pH
10.01
12,46 ± 0,03 pH
12.46
4,01 ± 0,01 pH
4.01
5,00 ± 0,02 pH
6,86 ± 0,01 pH
6.86
7
7,00 ± 0,01 pH
9,18 ± 0,01 pH
9.18
Conditionnement:
475mL
5 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité pH Conditionnement
11722827 475 ml 9.18 475mL
10520164 475 ml 1.68 475mL
11727807 5 x 60 ml 1,68 ± 0,01 pH 5 pièces
10213021 475 ml 10.01 475mL
10136470 5 x 60 ml 10,01 ± 0,02 pH 5 pièces
10114234 475 ml 12.46 475mL
11717807 5 x 60 ml 12,46 ± 0,03 pH 5 pièces
10759161 475 ml 4.01 475mL
11787797 5 x 60 ml 4,01 ± 0,01 pH 5 pièces
11772797 475 ml 5,00 ± 0,02 pH 475mL
11762817 475 ml 6.86 475mL
11737807 5 x 60 ml 6,86 ± 0,01 pH 5 pièces
10653951 475 ml 7 475mL
11797797 5 x 60 ml 7,00 ± 0,01 pH -
11747807 5 x 60 ml 9,18 ± 0,01 pH -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11722827 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 910918
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec ces flacons pour tampon à code couleur.
Effectuez des étalonnages précis et reproductibles du pH grâce aux flacons de tampon de pH à code couleur Thermo Scientific™ Orion™. Les tampons de pH 4,01, 5,00, 7,00 et 10,01 utilisent des codes couleur pour une utilisation aisée. Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Des tables de pH / température sont imprimées sur les étiquettes de tous les flacons de tampon de pH Orion pour un étalonnage et une traçabilité NIST précis. Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000.
Codes-couleur des tampons :
  • Tampon pH 4,01 : rose
  • Tampon pH 5,00 : orange
  • Tampon pH 7,00 : jaune
  • Tampon pH 10,01 : bleu
Les tampons sont également disponibles en flacons de 475 mL (1 pinte), en packs transportables de cinq flacons de 60 mL (5 x 2 oz), en kits de tampon All-in-One pratiques, en Cubitainer™ de 19 litres (5 gallons) et en sachets à usage unique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau pH Buffer, bottles
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Certificat d’analyse Yes
Description Tampon pH 9.18
À utiliser avec (application) pour des étalonnages de pH précis et reproductibles
À utiliser avec (équipement) pH-mètre et électrode
pH 9.18
Forme physique Liquide
Quantité 475 ml
Type de solution Solution tampon
Formule Eau, borate de sodium
Conditionnement Flacon
Traçabilité au NIST Oui
Informations sur la solubilité Soluble
Certifications/Conformité ISO 9001
Qualité Certified
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.