Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers de tampon de pH Orion™
Description
Les cubitainers de tampon de pH Thermo Scientific Orion à codage couleur contiennent 19 litres (5 gallons) de tampon de pH.
Les cubitainers de 19 litres (5 gallons) sont dotés d'un robinet facile à utiliser.
Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
- À codage couleur : le tampon de pH 4,01 est rose, le tampon de pH 7,00 jaune et celui de pH 10,01 bleu.
- Conditionnement incluant les tables tampon/température pour des étalonnages précis et la traçabilité au NIST™
- Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | pH Buffer, 5 gallon cubitainers |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Rouge clair |
| Description | pH 4,01 tampon , 5 gallons |
| À utiliser avec (application) | pour des étalonnages de pH précis et reproductibles |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 4,01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 19L |
| Formule | Eau, hydroxyde de potassium, rouge d’amarante n°27, phtalate d’hydrogène de potassium |
| Afficher plus |