Learn More
Thermo Scientific™ Sachets à usage individuel de tampon de pH Thermo Scientific Orion™
Description
Les sachets individuels à usage unique de tampon de pH Thermo Scientific Orion sont la garantie d'étalons prêts-à-l'emploi frais pour l'étalonnage du pH.
Tampons à codage couleur pour une utilisation aisée.
Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
- À codage couleur : le tampon de pH 4,01 est rose, le tampon de pH 7,00 jaune et celui de pH 10,01 bleu.
- Conditionnement incluant les tables tampon / température pour des étalonnages précis et la traçabilité au NIST
- Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000
- Les sachets sont de 15 mL chacun et sont disponibles en 10 boîtes ou en 25 boîtes
Remarque :
les références des produits ci-dessous ont été modifiées suite à une mise à jour récente du système.
Ancienne référence : 910410
Nouvelle référence : 910410-WA
Ancienne référence : 911025
Nouvelle référence : 911025-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | pH Buffer, individual use pouches |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Jaune clair |
| Description | Tampon pH 7.00 |
| À utiliser avec (application) | utilisation unique pour l’étalonnage de pH |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode, usage unique |
| pH | 7 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 10 x 15 ml |
| Type de solution | Solution tampon |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.