Learn More
Thermo Scientific™ Sachets à usage individuel de tampon de pH Thermo Scientific Orion™
Code produit 10283061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 15 ml
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
4.01
7
10.01
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité pH Conditionnement
10283061 10 15 ml 4.01 10 pièces
10756861 25 x 15 ml 4.01 25 pièces
10069110 10 x 15 ml 7 10 pièces
10242491 25 x 15 ml 7 25 pièces
10185062 10 x 15 ml 10.01 10 pièces
10470443 25 x 15 ml 10.01 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10283061 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 910410WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.60€
    27.09€ / 10 pièces
    Économisez 4.51€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantissez des étalons prêts à l’emploi et frais pour l’étalonnage du pH avec les sachets d’utilisation individuels pour tampon de pH.
Les sachets individuels à usage unique de tampon de pH Thermo Scientific Orion sont la garantie d'étalons prêts-à-l'emploi frais pour l'étalonnage du pH.
Tampons à codage couleur pour une utilisation aisée.
Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
  • À codage couleur : le tampon de pH 4,01 est rose, le tampon de pH 7,00 jaune et celui de pH 10,01 bleu.
  • Conditionnement incluant les tables tampon / température pour des étalonnages précis et la traçabilité au NIST
  • Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000
  • Les sachets sont de 15 mL chacun et sont disponibles en 10 boîtes ou en 25 boîtes
Remarque :
les références des produits ci-dessous ont été modifiées suite à une mise à jour récente du système.
Ancienne référence : 910410
Nouvelle référence : 910410-WA
Ancienne référence : 911025
Nouvelle référence : 911025-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau pH Buffer, individual use pouches
Point d’ébullition 100°C
Couleur Rouge clair
Certificat d’analyse Yes
À utiliser avec (application) utilisation unique pour l’étalonnage de pH
À utiliser avec (équipement) pH-mètre et électrode, usage unique
pH 4.01
Forme physique Liquide
Quantité 10 15 ml
Type de solution Solution tampon
Formule Eau, hydroxyde de potassium, rouge d’amarante n°27, phtalate d’hydrogène de potassium
Conditionnement Sachet
Traçabilité au NIST Oui
Informations sur la solubilité Soluble
Certifications/Conformité ISO 9001
Qualité Certified
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.