Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de nettoyage pour électrodes de pH Orion™
Description
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de nettoyage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi.
Solutions de nettoyage
- Les solutions sont identifiées par les lettres A, B, C et D, chaque lettre désignant une formulation unique
- La solution nettoyante A permet d’éliminer les contaminants protéiques, la solution nettoyante B d’éliminer les contaminants bactériens, la solution nettoyante C est une solution de nettoyage général et la solution nettoyante D permet d’éliminer les contaminants de type huile et graisse
- Les flacons de solutions nettoyantes prêtes à l’emploi incluent un petit bécher servant de conteneur pour la solution et une pipette en plastique pour retirer l’ancienne solution de remplissage pour électrodes
- Le kit de solutions de nettoyage d’électrodes de pH (900020) se compose d’un flacon de chaque solution nettoyante A, B, C et D, d’un bécher et d’une pipette
Solutions de stockage
- La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons
Remarque :
Les numéros de pièce ci-dessous ont été modifiés suite à une mise à niveau récente du système.
Ancien numéro de pièce : 900021
Nouveau numéro de pièce : 900021-WA
Ancien numéro de pièce : 900022
Nouveau numéro de pièce : 900022-WA
Veuillez utiliser le nouveau numéro de pièce lorsque vous placez une commande ou demandez un devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Spécification
Spécification
| Description | 4 flacons de 60 ml (4 x 2 oz) de solution de nettoyage B pour l’élimination des bactéries, bécher et pipette |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode pH |
| Type | Solution de nettoyage pour électrode pH |
| Type de solution de remplissage | Nettoyage |
| À utiliser avec (application) | Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode |
| Conditionnement | Botlle |
| Quantité | 60 ml |
Sécurité et traitement
- pH Cleaner B
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hypochlorite
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.