Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de pH Orion™ Pure Water™ et ajusteur pHISA™
Description
Échantillonnez de l’eau de puits, de pluie, distillée / déminéralisée, d’alimentation de chaudière, de process et plus grâce aux tampons de pH Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ et à l’ajusteur pHISA™. Vous obtiendrez ainsi des résultats de pH rapides et précis pour les eaux ultra-pures et à faible force ionique.
Caractéristiques :
- Augmente la précision de la mesure
- Réduit la dérive de l’électrode
- Élimine la contamination de l’échantillon
Kit de test de pH Pure Water :
- Ce kit contient des tampons spéciaux de faible force ionique pour l'étalonnage et un additif appelé ajusteur pHISA™, qui permettent d'accroître la force ionique de l'échantillon sans en modifier le pH.
- Pour optimiser les résultats, une électrode de pH de haute qualité telle que l’électrode de pH à corps en verre Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™, réf. 8102BNUWP est recommandée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de pH B |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Transparents |
| À utiliser avec (application) | Vous obtiendrez ainsi des résultats de pH rapides et précis pour les eaux de haute pureté et à faible force ionique. Recommandé pour les échantillons d'eau de puits, de pluie, distillée / déminéralisée, l'eau d'alimentation de chaudière et l'eau de traitement. |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 4.1 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 475ml |
| Conditionnement | Flacon |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.