Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour argent / sulfure Orion™
Description
Réalisez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions d’argent et de sulfure dans des solutions aqueuses grâce aux électrodes argent / sulfure Thermo Scientific™ Orion™. Ces électrodes ont des ions d’argent et de sulfure à deux électrodes dans des solutions aqueuses et effectuent des titrations de cyanure et d’halogénures de faible niveau.
- Les électrodes de détection et de référence sont réunies dans une électrode.
- La jonction de référence Thermo Scientific™ Sure-Flow™ intégrée empêche l’obturation de l’électrode et offre des relevés rapides et stables
- Disponible avec un connecteur BNC étanche, un connecteur BNC ou un connecteur à capuchon vissable et utilisable sur tout multimètre ISE doté d’un connecteur BNC.
- La jonction à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive.
- Le connecteur BNWP assure un branchement étanche et sûr lorsqu’il est utilisé avec les nouveaux instruments de mesure série Orion Star.
- Doit être utilisé avec l’électrode de référence à double jonction.
Inclut :
Les électrodes BNC étanches et BNC ont des câbles de 1 m.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Description | Demi-cellule à l’état solide avec connecteur BNC |
| Dérive | potentiels stables et sans dérive |
| Jonction | La jonction liquide à écoulement libre garantit la stabilité |
| Longueur (métrique) du câble | 1m |
| À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° à 80°C |
| Type | Électrode sélective d’ions demi-cellule, connecteur BNC |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.