Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes argent/sullfure Orion™
Les électrodes argent/sulfure Thermo Scientific™ Orion ont une double électrode qui permet la mesure des ions argent et sulfure dans les solutions aqueuses.
724.00€ - 862.00€
Spécification
Dérive potentiels stables et sans dérive
Jonction La jonction liquide à écoulement libre garantit la stabilité
Longueur (métrique) du câble 1m
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure ISE
Température (métrique) en fonctionnement 0° à 80°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Types de connecteurs Prix Quantité et disponibilité  
10664921
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9416BN
BNC
724.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10374521
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9616BNWP
Waterproof BNC
862.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Les électrodes argent/sulfure Thermo Scientific™ Orion ont une double électrode qui permet la mesure des ions argent et sulfure dans les solutions aqueuses.
Mesure rapide, simple, précise et économique des ions argent et sulfure et titration de faibles concentrations de cyanure et d'halogénures.
Méthodes électrochimiques approuvées pour l'analyse des eaux usées et comparaison aux autres méthodes approuvées.
  • Les électrodes de détection et de référence sont réunies dans une électrode
  • Plage de concentration : 1 à 10-7 M, 107 900 à 0,01 ppm sous forme d'Ag+ et 32 100 à 0,003 ppm sous forme de S2
  • Plage de températures optimale : 0 à 80 °C
  • La jonction de référence Sure-Flow intégrée empêche l'obturation de l'électrode et offre des relevés rapides et stables
  • Disponible avec un connecteur BNC étanche, un connecteur BNC ou un connecteur à capuchon vissable et utilisable sur tout multimètre ISE doté d'un connecteur BNC
  • La jonction à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
  • Le connecteur BNWP assure un branchement étanche et sûr lorsqu'il est utilisé avec les nouveaux appareils de la série Orion Star
  • Doit être utilisée avec l'électrode de référence à double jonction
Les électrodes BNC étanches et BNC ont un câble de 1 m
Spécification
Spécification
potentiels stables et sans dérive
1m
0° à 80°C
La jonction liquide à écoulement libre garantit la stabilité
Appareils de mesure ISE
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.