Learn More
Thermo Scientific™ Sondes à compensation automatique de la température (ATC) Orion™ en acier inoxydable
Description
Corrigez automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la variation de pente de l’électrode grâce aux sondes de compensation automatique de la température (ATC) Thermo Scientific™ Orion™ en acier inoxydable.
Plage de températures : 0 °C à 100 °C
Précision relative : ± 1°C
Gamme de pH : 0 à 14
Stockage : Stocker à l’air
Comprend : câble de 1 m
Remarque : Le connecteur doit être compatible avec l’instrument de mesure que vous utilisez.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue).
Spécification
Spécification
| Description | Sonde micro ATC avec pointe en acier inoxydable et corps époxy |
| Précision | ± 1 ° C |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre standard |
| Matériau | Pointe en acier inoxydable et corps en époxy |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Sonde ATC, pointe en acier inoxydable, corps époxy |
| Diamètre (métrique) du corps | 5 mm |
| Longueur (métrique) | 117 mm |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32°F à 212°F |
| Types de connecteurs | MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.