Learn More
Thermo Scientific™ Sondes de compensation automatique de la température (ATC) Orion™ en acier inoxydable
Effectuez une compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode.
82.80€ - 471.00€
Spécification
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | pH-mètre standard |
Température (impériale) en fonctionnement | 32° à 212°F |
Conditions de stockage | Stocker à l’air |
Code produit | Marque | Description | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11762847
|
Thermo Scientific™
917004 |
Sonde ATC avec corps en acier inoxydable | Prise phono jack 2,5 mm pour les instruments de mesure Russell |
82.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10009140
|
Thermo Scientific™
917007 |
Sonde ATC avec corps en acier inoxydable | DIN à 8 broches (série A+) |
467.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10669542
|
Thermo Scientific™
927007 |
Sonde ATC avec corps en acier inoxydable | Fiche phono (PerpHecT) |
471.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10050113
|
Thermo Scientific™
927007MD |
Sonde ATC avec corps en acier inoxydable | MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) |
329.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10620004
|
Thermo Scientific™
928007MD |
Sonde micro ATC avec pointe en acier inoxydable et corps époxy | MiniDIN (pour Orion Star, Star A et Versa Star) |
385.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Corrigez automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la variation de pente de l’électrode grâce aux sondes de compensation automatique de la température (ATC) Thermo Scientific™ Orion™ en acier inoxydable.
Plage de températures : 0 °C à 100 °C
Précision relative : ± 1°C
Gamme de pH : 0 à 14
Stockage : Stocker à l’air
Comprend : câble de 1 m
Remarque : Le connecteur doit être compatible avec l’instrument de mesure que vous utilisez.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue).
Specifications
0°C à 100°C | |
pH-mètre standard | |
32° à 212°F | |
Stocker à l’air |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.