Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Code produit 10669508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit de tampons de pH ROSS All-in-One
Kit de tampons de pH Standard All-in-One
Kit de tampons tout-en-un
Conditionnement:
475mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
10669508 Kit de tampons de pH ROSS All-in-One 475mL
12973247 Kit de tampons tout-en-un -
10432062 Kit de tampons de pH Standard All-in-One 475mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10669508 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 810199
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilitez-vous le travail grâce à ce kit de tampons de pH à code couleur comprenant trois tampons, une solution de stockage et un flacon de stockage.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Ce kit comprend un exemplaire de chacun des éléments suivants :
  • Flacon de 475 ml (1 pinte) de tampon de pH 4,01 (910104)
  • Flacon de 475 ml (1 pinte) de tampon de pH 7,00 (910107)
  • Flacon de 475 ml (1 pinte) de tampon de pH 10,01 (910110) 
  • Flacon de 475 ml (1 pinte) de solution de stockage pour électrode de pH ROSS™ (810001)
  • Flacon de 60 ml (1 oz) de solution de nettoyage générale pour électrodes de pH (900024)
  • Flacon de stockage pour électrode de pH d’un diamètre de 12 mm
Cliquez ici pour consulter les fiches de données de sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d’analyse pour les solutions Orion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de tampons de pH ROSS All-in-One
À utiliser avec (application) Accurate calibrations and NIST traceability, laboratory and bench analysis
pH afficher les composants individuels
Quantité Flacon de 475 ml (1 pinte) de tampon de pH 4,01 (910104)
Flacon de 475 ml (1 pinte) de tampon de pH 7,00 (910107)
Flacon de 475 ml (1 pinte) de tampon de pH 10,01 (910110)
Flacon de 475 ml (1 pinte) de solution de stockage pour électrod
Type de solution Tampons pH, solution de stockage, solution de nettoyage
Conditionnement trousse
Traçabilité au NIST Oui
Comprend 475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of ROSS pH electrode storage solution (810001); 60 mL bottle of pH electrode cleaning solution; and 12 mm diameter electrode storage bottle
Identifiant produit
  • Thermo Scientific Kit tampon de pH Orion ROSS All-in-One
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Lauryl Sulfate
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.