Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre portable Orion Star™ A121
BIOPHARMA
Code produit 11611449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit standard d’Instrument de mesure de pH portable
pH-mètre portable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11611449 Kit standard d’Instrument de mesure de pH portable 1 pièce
11601449 pH-mètre portable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11611449 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA1215
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prenez des mesures simples du pH et de la température grâce à notre pH-mètre portatif facile à utiliser qui permet de réaliser des analyses de base sur le terrain.
Prenez des mesures simples et de routine du pH, des mV et de la température grâce au pH-mètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A121. Cet instrument de mesure est un instrument facile à utiliser et économique pour l’analyse du pH de base sur le terrain. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 3 points avec un rappel facile des points d’étalonnage et de la pente. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Cet instrument de mesure étanche est équipé d’un boîtier classé IP67 pour une protection robuste dans les environnements extérieurs.
Les pH-mètres portatifs Thermo Scientific Orion Star A121 constituent une solution simple et économique pour vos analyses courantes d’échantillons en extérieur. Dotés d’une touche de mesure en relief, de modes de lecture sélectionnables et d’un indicateur de stabilité de la mesure, nos pH-mètres de base Orion Star A121 sont conçus pour effectuer des mesures fiables à un prix abordable.
  • Mesurez le pH, les mV ou les mV relatifs avec la température
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 3 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons ou la saisie manuelle des tampons
  • L’affichage simplifié et facile à lire affiche la mesure principale avec la température, un indicateur de stabilité et une icône d’état des électrodes
  • Fonctionnement convivial avec messages d’étalonnage de base
  • Rappel facile des données d’étalonnage pour les vérifications de procédures
  • La mémoire non volatile conserve un journal de données internes en 50 points et les paramètres de l’instrument, même en cas de lors d’une coupure de courant
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de pH-mètres portables Orion Star A121 avec électrodes de pH/ATC Triode, solutions, boîtier de protection et mallette de transport
Comprend pH-mètre Star A121, électrode de pH/ATC à corps en époxy remplie de gel 9107BNMD Orion Triode, tampon pH 916099 et kit de solutions, boîtier de protection, mallette de transport rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et
Précision (température) ±0,1°C
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,01
Détails de la gestion des données Mémoire interne de points de données
Sorties Néant
Measurement Modes pH, mV ou mV relatif en fonction de la température, mV, Relative mV with Temperature
Étalonnage pH, mV relatif (RmV) et température
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01, 0,1
Gamme (mV) ± 1600,0
Résolution (mV) 0.1  mV
Calibration Points 1 à 3
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage LCD
Option de rétro-éclairage None
Mémoire La mémoire non volatile conserve les dernières données et les paramètres
Points de données 50
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec mode de mesure à lecture automatique, manuel avec nœud de mesure continue
Entrées BNC (électrode de pH ou rH), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 67
Adaptateur secteur Universel 50-60 Hz, adaptateur d’alimentation 100-240 V.c.a (vendu séparément, réf. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24° cm x 10°cm x 6.5°cm (9.5°in x 3.9°in x 2.6°in.)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 2 lb
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Clavier Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et clavier
Modèle Instrument de mesure du pH/ mV/RmV/de la température Orion Star A121
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément)
Type de sonde Électrode de pH, électrode de rH, sonde de température ATC (à commander séparément)
Langues Anglais
Gamme (mV relative) ± 1999.9  mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Point isopotentiel pH 7.00
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 1
Type de batterie Quatre piles AA (incluses)
Type Kit standard d’Instrument de mesure de pH portable
Autonomie de la batterie 2000 heures