Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure TDS / conductivité / salinité / résistivité / température de paillasse Orion™ Star A212 avec support
BIOPHARMA
Code produit. 11681449
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde de conductivité, sonde d’agitation (avec sonde de conductivité 2 cellules 013016MD Orion pour eau ultra pure)
Sonde de conductivité, sonde d’agitation (avec sonde de conductivité 4 cellules 013005MD Orion DuraProbe)
Sonde de conductivité, sonde d’agitation (à commander séparément)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11681449
Marque: Thermo Scientific™ STARA2120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez des mesures fiables de conductivité, TDS, salinité, résistivité et température grâce au conductimètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A212 pour analyse de laboratoire avancée.
Mesurez de façon fiable la conductivité, les matières dissoutes totales, la salinité, la résistivité et la température grâce au conductimètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A212, idéal pour une large gamme d’applications et pour l’analyse de laboratoire avancée en conductivité. Configurez des mesures de température avec compensation en choisissant parmi les options linéaire, eau pure non-linéaire et EP et parmi les températures de référence 5, 10, 15, 20 et 25°C. Réalisez jusqu’à cinq points d’étalonnage, mémorisez jusqu’à 2000 ensembles de données horodatés et transférez facilement l’historique des étalonnages et des données par connexion USB ou RS232 à une imprimante ou un ordinateur.
Les conductimètres de paillasse Thermo Scientific Orion Star A212 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures et les informations sur l’étalonnage actif. Les instructions d’étalonnage de configuration à l’écran peuvent être affichées en plusieurs langues locales ; de nouvelles langues sont ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est simple et rapide grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement / raccourci à double fonction ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, de visualisation des fichiers journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
  • Mesures de conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température
  • Effectuez un étalonnage de la conductivité jusqu’à cinq points avec une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5, 10, 15, 20 ou 25°C
  • Un affichage graphique rétro-éclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) qui permet de mélanger uniformément les solutions
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure de paillasse Orion Star A212 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité, avec support
Comprend Conductimètre Star A212, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure
Précision (conductivité) 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS
Sorties USB, RS232
Measurement Modes Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Étalonnage Conductivité avec option d’édition de l’étalonnage et température
Points d’étalonnage (conductivité) 5
Gamme (conductivité) 0.001 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec
Température (métrique) de référence 5, 10, 15, 20, 25°C
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Résolution (salinité) 0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique
Précision (salinité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Modes de mesure de la salinité Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt)
Résolution (TDS) 0.001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs
Précision (TDS) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 mégohms
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnages de température en 1 point
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Points de données 2000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Entrées Mini-DIN 8 broches (sonde de conductivité avec température intégrée), entrée d’agitateur (sonde d’agitation)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (réf. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24°cm × 18°cm × 11°cm (9.5°in × 7.1°in × 4.3 in)
Poids (métrique) 0.9 kg
Poids (impériale) 2 lb
Garantie Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure
Type de sonde Sonde de conductivité, sonde d’agitation (à commander séparément)
Gamme d’humidité relative 5 à 85% sans condensation
Modèle Instrument de mesure de paillasse Orion Star A212 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité / de la température
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0.1 megohm, sélection automatique
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément)
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Stabilité Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Canaux 1
Précision (résistivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Type de batterie Quatre piles AA (vendues séparément)
Autonomie de la batterie 800 heures